Print…
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 551 EUR
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09996953
Número CAS: 1003712-18-2