Print…
3,5-Difluorothiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Fórmula: C₆H₄F₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06201795
Número CAS: 99389-26-1
UN: 1993
ADR: 3,III