Print…
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 26.1 EUR
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013551
Número CAS: 51436-99-8