Print…
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 48 EUR
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₆FNO₃
Ponto de ebulição: 118…120 °C/0,8mmHg
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115369
Número CAS: 400-93-1