Print…
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Hydroxyethyl)pentafluorobenzene
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 20.5 EUR
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₅F₅O
Ponto de ebulição: 68…70 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004510
Número CAS: 830-50-2
EINECS: 212-597-7