Print…
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium tetrakis(perfluorophenyl)borate
PC56696-5G PC56696-1G
APOSPC56696-5GEA 102 EUR
APOSPC56696-5G APOSPC56696-1G
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Fórmula: C₂₄BF₂₀K
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797410
Número CAS: 89171-23-3