Print…
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 261 EUR
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrF₂O₂
Ponto de Fusão: 231…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411353
Número CAS: 849062-34-6