Print…
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 139 EUR
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₁₀F₅P
Peso Molecular: 352.24 g/mol
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000290
Número CAS: 5525-95-1