Print…
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5663-1G PC5663-5G
APOSPC5663-1GEA 0 EUR
APOSPC5663-1G APOSPC5663-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863919
Número CAS: 262376-31-8