Print…
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 288 EUR
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
(Pentafluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: (C₆F₅)CH₂CN
Ponto de ebulição: 107…111 °C/17mmHg
Densidade: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013814
Número CAS: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III