Print…
3-Fluro-p-anisaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 50.9 EUR
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluro-p-anisaldeído
3-Fluro-p-anisaldeído
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 129…132 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 34…35 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003349
Número CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3