Print…
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride, FLUOLEAD(TM)
PC5654-1G PC5654-25G PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5654-1G APOSPC5654-25G APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Fórmula: C₁₂H₁₇F₃S
Ponto de ebulição: 150 °C
Ponto de Fusão: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858620
Número CAS: 947725-04-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I