Print…
(2-Fluorofenil ) acetonitrilo 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 33.5 EUR
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorofenil ) acetonitrilo 90%
(2-Fluorofenil ) acetonitrilo
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 235 °C
Densidade: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001897
Número CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III