Print…
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5650-25G PC5650-5G PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA 0 EUR
APOSPC5650-25G APOSPC5650-5G APOSPC5650-1G
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004316
Número CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0