Print…
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5647-10G PC5647-1G PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA 763 EUR
APOSPC5647-10G APOSPC5647-1G APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₄F₃NO₂S
Peso Molecular: 211.16 g/mol
Ponto de Fusão: 110…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094300
Número CAS: 518070-13-8