Print…
PoliClorotrifluoroetano 800
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 1420 EUR
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
PoliClorotrifluoroetano 800
Oil 10 S
Fórmula: (C₂ClF₃)n
Ponto de Fusão: –129 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 9002-83-9