Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5642-1G PC5642-500MG PC5642-5G
APOSPC5642-1GEA 132 EUR
APOSPC5642-1G APOSPC5642-500MG APOSPC5642-5G
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 98+%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with high water solubility
  • Molecular biology grade
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Ponto de Fusão: 182…184 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II