Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 132 EUR
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Peso Molecular: 189.93 g/mol
Ponto de Fusão: 162…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151854
Número CAS: 1423-26-3