Print…
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂S
Ponto de Fusão: 71…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236337
Número CAS: 946-65-6