Print…
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5637-10G PC5637-50G PC5637-1G
APOSPC5637-10GEA 0 EUR
APOSPC5637-10G APOSPC5637-50G APOSPC5637-1G
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₈FNO₃S
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007417
Número CAS: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II