Print…
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4,4'-Difluorodiphenylmethyl)piperazine, 1-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, 4,4-Difluorobenzhydrylpiperazine
PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 145 EUR
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Fórmula: C₁₇H₁₈F₂N₂
Ponto de ebulição: 130 °C
Ponto de Fusão: 88…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038660
Número CAS: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III