Print…
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56331-5G PC56331-1G
APOSPC56331-5GEA 957 EUR
APOSPC56331-5G APOSPC56331-1G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Fórmula: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149598
Número CAS: 207683-22-5