Print…
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.140 g/mol
Ponto de ebulição: 115 °C/35mmHg
Ponto de Fusão: 80…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320770
Número CAS: 447-43-8