Print…
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 198…203 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153196
Número CAS: 1701-18-4