Print…
Pentafluorophenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5630-100G PC5630-500G PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA 34.8 EUR
APOSPC5630-100G APOSPC5630-500G APOSPC5630-1KG
Pentafluorophenol 99%
Pentafluorophenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Fórmula: C₆HF₅O
Ponto de ebulição: 143 °C
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002156
Número CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8