Print…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5628-1G PC5628-25G PC5628-5G
APOSPC5628-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5628-1G APOSPC5628-25G APOSPC5628-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate
Fórmula: C₁₄H₁₄F₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078359
Número CAS: 66818-54-0