Print…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5626-25G PC5626-5G PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA 0 EUR
APOSPC5626-25G APOSPC5626-5G APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Fórmula: C₅H₇F₅O
Ponto de ebulição: 134…135 °C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153224
Número CAS: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9