Print…
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₇H₄F₄O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09971596
Número CAS: 2358-41-0