Print…
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC56240-1G PC56240-5G
APOSPC56240-1GEA 106 EUR
APOSPC56240-1G APOSPC56240-5G
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso Molecular: 209.0019 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12404936
Número CAS: 904285-09-2