Print…
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Fórmula: C₉H₆F₂N₂S
Ponto de Fusão: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00472891
Número CAS: 105512-80-9