Print…
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Ponto de ebulição: 88…90 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041006
Número CAS: 780-31-4