Print…
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(thiomorpholinomethyl)borate
PC56184-1G PC56184-5G
APOSPC56184-1GEA 181 EUR
APOSPC56184-1G APOSPC56184-5G
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Fórmula: C₅H₁₀BF₃KNS
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD10700162
Número CAS: 1150654-80-0