Print…
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 63.8 EUR
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Fórmula: C₉H₇FN₂S
Ponto de Fusão: 102…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01086598
Número CAS: 77815-14-6