Print…
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 19 EUR
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 162…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209248
Número CAS: 406476-31-1