Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 49.3 EUR
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 42…44 °C/1,5mmHg
Densidade: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134430
Número CAS: 82386-89-8