Print…
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56082-1G PC56082-5G PC56082-10G
APOSPC56082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56082-1G APOSPC56082-5G APOSPC56082-10G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Peso Molecular: 271.8849 g/mol
Ponto de ebulição: 93…94 °C/50mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835192
Número CAS: 156682-52-9