Print…
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 343 EUR
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃F₆NO₂
Peso Molecular: 259.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185347
Número CAS: 224044-97-7