Print…
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56077-1G PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA 133 EUR
APOSPC56077-1G APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Fórmula: C₈H₇F₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845814
Número CAS: 1138445-14-3