Print…
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 0 EUR
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526896
Número CAS: 123942-11-0