Print…
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 205 EUR
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112521
Número CAS: 918523-99-6