Print…
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 452 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Peso Molecular: 238.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12914002
Número CAS: 1216862-84-8