Print…
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5597-1G PC5597-5G PC5597-25G
APOSPC5597-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5597-1G APOSPC5597-5G APOSPC5597-25G
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
2,3-Difluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆F₂N₂O
Ponto de Fusão: 127…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183536
Número CAS: 387358-53-4