Print…
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5588-1G PC5588-5G PC5588-25G
APOSPC5588-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5588-1G APOSPC5588-5G APOSPC5588-25G
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C6H4ClF3N2
Peso Molecular: 196.5600 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862661
Número CAS: 117519-09-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III