Print…
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Iodo-1H,1H-undecafluorohexane
PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 178 EUR
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Fórmula: C₆H₂F₁₁I
Peso Molecular: 409.97 g/mol
Ponto de ebulição: 133 °C
Densidade: 2.018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038314
Número CAS: 335-50-2