Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 29 EUR
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061094
Número CAS: 657-06-7