Print…
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 132 EUR
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Fórmula: C₇H₆F₆O₂
Ponto de ebulição: 62…63 °C/115mmHg
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093322
Número CAS: 135771-94-7