Print…
Bromodifluoroacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 139 EUR
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Fórmula: C₂HBrF₂O₂
Ponto de ebulição: 134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183519
Número CAS: 354-08-5
UN: 3261
ADR: 8,III