Print…
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₅F₅O₂
Ponto de ebulição: 76 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038874
Número CAS: 53841-60-4