Print…
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid Pentafluorobenzyl ester
PC5555-1G PC5555-25G PC5555-5G
APOSPC5555-1GEA 42.2 EUR
APOSPC5555-1G APOSPC5555-25G APOSPC5555-5G
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Pentafluorobenzyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₇F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042329
Número CAS: 114859-23-3