Print…
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3,5-difluoroanisole
PC5543-1G PC5543-5G PC5543-10G
APOSPC5543-1GEA 40.6 EUR
APOSPC5543-1G APOSPC5543-5G APOSPC5543-10G
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇F₂NO
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115922
Número CAS: 151414-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III